5-Iod-1-methyl-1H-pyrazol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Iodo-1-methylpyrazole
OR903445-25G
APOSOR903445-25GEA 178 EUR
APOSOR903445-25G
5-Iod-1-methyl-1H-pyrazol ≥98%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
Molecular Weight: 208,00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109327
CAS-Nummer: 34091-51-5