4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903453-1G OR903453-250MG
APOSOR903453-1GEA 77 EUR
APOSOR903453-1G APOSOR903453-250MG
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂O
Molecular Weight: 174.9834 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11223276
CAS-Nummer: 1086382-38-8