3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903459-1G OR903459-250MG
APOSOR903459-1GEA 0 EUR
APOSOR903459-1G APOSOR903459-250MG
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine
Formel: C5H5ClN2O2S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03931474
CAS-Nummer: 7145-62-2