4,8-Dichlorchinazolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903493-1G OR903493-5G
APOSOR903493-1GEA 68.3 EUR
APOSOR903493-1G APOSOR903493-5G
4,8-Dichlorchinazolin 98%
4,8-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657224
CAS-Nummer: 7148-34-7