1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9035-1G OR9035-5G
APOSOR9035-1GEA 161 EUR
APOSOR9035-1G APOSOR9035-5G
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Formel: C₅H₉N
Molecular Weight: 83,13 g/mol
Siedepunkt: 108 °C
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,911 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005949
CAS-Nummer: 694-05-3
EINECS: 211-766-2
UN: 2410
ADR: 3,II