Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903526-1G OR903526-250MG
APOSOR903526-1GEA 453 EUR
APOSOR903526-1G APOSOR903526-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042992
CAS-Nummer: 256935-76-9