4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903540-1G OR903540-250MG
APOSOR903540-1GEA 140 EUR
APOSOR903540-1G APOSOR903540-250MG
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine 95%
4,5-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,0100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909763
CAS-Nummer: 83942-10-3