3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903574-100G
APOSOR903574-100GEA 75.4 EUR
APOSOR903574-100G
3,4-Dichlor-1,2,5-thiadiazol 98%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Formel: C₂Cl₂N₂S
Molecular Weight: 155,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010072
CAS-Nummer: 5728-20-1