2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903587-1G OR903587-250MG
APOSOR903587-1GEA 151 EUR
APOSOR903587-1G APOSOR903587-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₆H₃ClN₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12828130
CAS-Nummer: 152170-30-4