4-Chlor-6-methoxychinazolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903602-1G OR903602-5G
APOSOR903602-1GEA 142 EUR
APOSOR903602-1G APOSOR903602-5G
4-Chlor-6-methoxychinazolin 97%
4-Chloro-6-methoxyquinazoline
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molecular Weight: 194,6177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657615
CAS-Nummer: 50424-28-7