2-Cyan-4-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Nitroanthranilonitril, 2-Amino-5-nitrobenzoesäurenitril, 2-Amino-5-nitrobenzonitril
OR903618-100G
OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA
24.8
EUR
APOSOR903618-100G
APOSOR903618-25G
2-Cyan-4-nitroanilin 97%
2-Cyan-4-nitroanilin
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163.14 g/mol Schmelzpunkt: 200…207 °C Flammpunkt: 234 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007362 CAS-Nummer: 17420-30-3 |