5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-amine
OR903639-5G
APOSOR903639-5GEA
68.3
EUR
APOSOR903639-5G
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 95%
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,1506 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863377 CAS-Nummer: 66358-23-4 |