7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903655-1G OR903655-250MG
APOSOR903655-1GEA 221 EUR
APOSOR903655-1G APOSOR903655-250MG
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₈ClNO
Molecular Weight: 181,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09033162
CAS-Nummer: 14548-50-6