2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903659-5G
APOSOR903659-5GEA 255 EUR
APOSOR903659-5G
2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,5664 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189742
CAS-Nummer: 945717-09-9