cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR903673-100G OR903673-1KG OR903673-500G
APOSOR903673-100GEA 46.4 EUR
APOSOR903673-100G APOSOR903673-1KG APOSOR903673-500G
cis-1,2-Cyclohexandicarbonsäure 98%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064949
CAS-Nummer: 610-09-3