8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903685-1G OR903685-250MG
APOSOR903685-1GEA 246 EUR
APOSOR903685-1G APOSOR903685-250MG
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₇H₆ClN₃
Molecular Weight: 167.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999202
CAS-Nummer: 85333-43-3