4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903690-1G OR903690-5G
APOSOR903690-1GEA 63.8 EUR
APOSOR903690-1G APOSOR903690-5G
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 95%
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol
Formel: C₁₀H₈ClNO₂
Molecular Weight: 209,6290 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13191788
CAS-Nummer: 205448-31-3