3-Methoxy-2-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9037-100G OR9037-25G
APOSOR9037-100GEA 33.5 EUR
APOSOR9037-100G APOSOR9037-25G
3-Methoxy-2-nitropyridin 98%
3-Methoxy-2-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 73…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00222276
CAS-Nummer: 20265-37-6