1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR903710-1G OR903710-5G
APOSOR903710-1GEA 183 EUR
APOSOR903710-1G APOSOR903710-5G
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
Formel: C₉H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00223823
CAS-Nummer: 122433-29-8