Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR903729-1G
OR903729-250MG
APOSOR903729-1GEA
468
EUR
APOSOR903729-1G
APOSOR903729-250MG
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₇H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 188,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699191 CAS-Nummer: 1172229-72-9 |