3-Chloro-5-methoxypyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR903747-1G OR903747-25G OR903747-5G
APOSOR903747-1GEA 92.8 EUR
APOSOR903747-1G APOSOR903747-25G APOSOR903747-5G
3-Chloro-5-methoxypyridazine
3-Chloro-5-methoxypyridazine
Formel: C5H5ClN2O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236839
CAS-Nummer: 123696-02-6