7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903749-1G OR903749-250MG OR903749-5G
APOSOR903749-1GEA 77 EUR
APOSOR903749-1G APOSOR903749-250MG APOSOR903749-5G
7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine 95%
7-Chlorothiazolo[5,4-d]pyrimidine
Formel: C₅H₂ClN₃S
Molecular Weight: 171,6075 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16657018
CAS-Nummer: 13316-12-6