4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903754-1G
APOSOR903754-1GEA 114 EUR
APOSOR903754-1G
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,6100 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13152137
CAS-Nummer: 126053-15-4