Thieno[2,3-b]pyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903768-1G OR903768-250MG
APOSOR903768-1GEA 502 EUR
APOSOR903768-1G APOSOR903768-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine 97%
Thieno[2,3-b]pyrazine
Formel: C₆H₄N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 56088-28-9