6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903771-1G
APOSOR903771-1GEA 120 EUR
APOSOR903771-1G
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine 95%
6-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Formel: C₅H₃BrN₄
Molecular Weight: 199,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12923113
CAS-Nummer: 1233026-51-1