2-Amino-6-brompyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Bromopyrazin-2-amine
OR903808-1G
OR903808-5G
APOSOR903808-1GEA
85.7
EUR
APOSOR903808-1G
APOSOR903808-5G
2-Amino-6-brompyrazin 98%
2-Amino-6-bromopyrazine
Formel:
C₄H₄BrN₃ Molecular Weight: 174.0000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697806 CAS-Nummer: 54237-53-5 |