6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (6-Chloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine
OR903838-1G OR903838-250MG
APOSOR903838-1GEA 53.8 EUR
APOSOR903838-1G APOSOR903838-250MG
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₈ClN₃
Molecular Weight: 157,6000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09756954
CAS-Nummer: 31058-83-0