2-Hydroxy-4-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903861-5G
APOSOR903861-5GEA 98.6 EUR
APOSOR903861-5G
2-Hydroxy-4-methylbenzonitril 98%
2-Hydroxy-4-methylbenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02261941
CAS-Nummer: 18495-14-2