Cyclopropyl-phenylketon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903882-100G
OR903882-25G
APOSOR903882-100GEA
0
EUR
APOSOR903882-100G
APOSOR903882-25G
Cyclopropyl-phenylketon 95%
Cyclopropyl phenyl ketone
Formel:
C₁₀H₁₀O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001294 CAS-Nummer: 3481-02-5 |