3-Phenylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903930-1G
OR903930-250MG
APOSOR903930-1GEA
823
EUR
APOSOR903930-1G
APOSOR903930-250MG
3-Phenylpyridin-2-amine 95%
3-Phenylpyridin-2-amine
Formel:
C11H10N2 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114119 CAS-Nummer: 87109-10-2 |