1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903941-1G OR903941-250MG
APOSOR903941-1GEA 864 EUR
APOSOR903941-1G APOSOR903941-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazol-2-ylamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05668690
CAS-Nummer: 787586-80-5