2-Amino-6-chlor-4-methylbenzothiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Chloro-4-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
OR903958-1G OR903958-250MG
APOSOR903958-1GEA 683 EUR
APOSOR903958-1G APOSOR903958-250MG
2-Amino-6-chlor-4-methylbenzothiazol 95%
2-Amino-6-chloro-4-methylbenzothiazole
Formel: C₈H₇ClN₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 38338-21-5