6-Heptin-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR903961-100G OR903961-10G OR903961-25G OR903961-5G
APOSOR903961-100GEA 408 EUR
APOSOR903961-100G APOSOR903961-10G APOSOR903961-25G APOSOR903961-5G
6-Heptin-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 105 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00049198
CAS-Nummer: 63478-76-2