4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Thiazol-2-yloxy)aniline
OR903971-1G OR903971-5G
APOSOR903971-1GEA 142 EUR
APOSOR903971-1G APOSOR903971-5G
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine 96%
4-(Thiazol-2-yloxy)phenylamine
Formel: C₉H₈N₂OS
Molecular Weight: 192,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743704
CAS-Nummer: 105350-49-0