5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-5-bromo-6-methylpyrazine
OR903973-1G OR903973-250MG
APOSOR903973-1GEA 130 EUR
APOSOR903973-1G APOSOR903973-250MG
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine 95%
5-Bromo-6-methylpyrazin-2-amine
Formel: C₅H₆BrN₃
Molecular Weight: 188,0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705763
CAS-Nummer: 74290-69-0