2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903996-1G
OR903996-250MG
APOSOR903996-1GEA
667
EUR
APOSOR903996-1G
APOSOR903996-250MG
2-Chloro-7-methylquinoxaline 95%
2-Chloro-7-methylquinoxaline
Formel:
C₉H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
90272-84-7 |