3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904005-100MG OR904005-1G OR904005-250MG
APOSOR904005-100MGEA 190 EUR
APOSOR904005-100MG APOSOR904005-1G APOSOR904005-250MG
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3-Ethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06742804
CAS-Nummer: 4027-59-2