3-Aminopropyldimethoxymethylsilane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904101-100G OR904101-500G OR904101-5G
APOSOR904101-100GEA 183 EUR
APOSOR904101-100G APOSOR904101-500G APOSOR904101-5G
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane 95%
3-Aminopropyldimethoxymethylsilane
Formel: C₆H₁₇NO₂Si
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025614
CAS-Nummer: 3663-44-3