3-Ethinylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Pyridylacetylene
OR904149-25G
APOSOR904149-25GEA 207 EUR
APOSOR904149-25G
3-Ethinylpyridin 97%
3-Ethinylpyridin
Formel: C₇H₅N
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02177459
CAS-Nummer: 2510-23-8