tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904169-1G OR904169-5G
APOSOR904169-1GEA 159 EUR
APOSOR904169-1G APOSOR904169-5G
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-aminopropylcarbamate
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09788609
CAS-Nummer: 255735-88-7