2-Methoxynicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxy-3-pyridincarbonsäure, 2-Methoxypyridin-3-carbonsäure
OR9042-25G
OR9042-5G
OR9042-1G
APOSOR9042-25GEA
19
EUR
APOSOR9042-25G
APOSOR9042-5G
APOSOR9042-1G
2-Methoxynicotinsäure 98%
2-Methoxynicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol Schmelzpunkt: 146…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085110 CAS-Nummer: 16498-81-0 |