4-Nitroisoxazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904227-1G
OR904227-5G
APOSOR904227-1GEA
202
EUR
APOSOR904227-1G
APOSOR904227-5G
4-Nitroisoxazol 96%
4-Nitroisoxazole
Formel:
C₃H₂N₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06638027 CAS-Nummer: 1121-13-7 |