1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904228-1G OR904228-250MG
APOSOR904228-1GEA 364 EUR
APOSOR904228-1G APOSOR904228-250MG
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02056541
CAS-Nummer: 676348-38-2