5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR904269-1G OR904269-25G OR904269-5G
APOSOR904269-1GEA 26.1 EUR
APOSOR904269-1G APOSOR904269-25G APOSOR904269-5G
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(Methoxymethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₄H₇N₃OS
Molecular Weight: 145.1829 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01203002
CAS-Nummer: 15884-86-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable