Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR904285-1G
OR904285-25G
OR904285-5G
APOSOR904285-1GEA
29
EUR
APOSOR904285-1G
APOSOR904285-25G
APOSOR904285-5G
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate 97%
Methyl-6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈BrNO₂ Molecular Weight: 254.0800 g/mol Schmelzpunkt: 170…190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00590200 CAS-Nummer: 372089-59-3 |