Methyl tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904288-1G OR904288-250MG
APOSOR904288-1GEA 435 EUR
APOSOR904288-1G APOSOR904288-250MG
Methyl tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl tetrahydro-2H-pyran-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,1684 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839011
CAS-Nummer: 18729-20-9