Pyrazinamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9043-100G OR9043-500G
APOSOR9043-100GEA 129 EUR
APOSOR9043-100G APOSOR9043-500G
Pyrazinamid 98%
Pyrazinamid
Formel: C₅H₅N₃O
Schmelzpunkt: 189…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006132
CAS-Nummer: 98-96-4
EINECS: 202-717-6