3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904308-1G OR904308-250MG
APOSOR904308-1GEA 168 EUR
APOSOR904308-1G APOSOR904308-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-ol
Formel: C7H15NO
Molecular Weight: 129.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044222
CAS-Nummer: 373603-88-4