7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904351-1G
OR904351-5G
APOSOR904351-1GEA
0
EUR
APOSOR904351-1G
APOSOR904351-5G
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine 98%
7-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzooxazine
Formel:
C₈H₈N₂O₃ Molecular Weight: 180.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11603433 CAS-Nummer: 120711-81-1 |