2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9044-1G OR9044-250MG
APOSOR9044-1GEA 212 EUR
APOSOR9044-1G APOSOR9044-250MG
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine 95%
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
Formel: C₉H₁₄N₄
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272850
CAS-Nummer: 51047-59-7
UN: 3259
ADR: 8,III